Stampa…
Rame (II) acetato monoidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2346-25G C2346-500G
TCIAC2346-25GEA 16 EUR
TCIAC2346-25G TCIAC2346-500G
Rame (II) acetato monoidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Rame (II) acetato monoidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Punto di fusione: 115°C
Densità: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149570
CAS Number: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2709a2f2226e2f3bf6631b08208655641291e01&vid=c2709a2f2226e2f3bf6631b08208655641291e01&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %