Stampa…
Potassio sorbato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
S0057-25G S0057-500G
TCIAS0057-25GEA 16 EUR
TCIAS0057-25G TCIAS0057-500G
Potassio sorbato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Potassio sorbato
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Punto di fusione: 270 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016546
CAS Number: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 14,07671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76ba039900dd4825054e19c4290f3c8f545693ef&vid=76ba039900dd4825054e19c4290f3c8f545693ef&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency