2-Phenylpropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
P0699-25G
P0699-5G
TCIAP0699-25GEA
79
EUR
TCIAP0699-25G
TCIAP0699-5G
2-Phenylpropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Phenylpropionic acid
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 267°C Punto di fusione: –5 °C Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 148°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002650 CAS Number: 492-37-5 EINECS: 207-752-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |