Stampa…

Acido naftalin-1-acetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

N0005-25G N0005-500G
TCIAN0005-25GEA 16 EUR
TCIAN0005-25G TCIAN0005-500G
Acido naftalin-1-acetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido naftalin-1-acetico
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 129…131 °C
Densità: ~ 1,263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004046
CAS Number: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 14,06371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a19ce715825eddc954d91493a8ac53e48236b24&vid=2a19ce715825eddc954d91493a8ac53e48236b24&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 135.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR