Stampa…
Picolinic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
P0421-25G P0421-500G P0421-100G
TCIAP0421-25GEA 20 EUR
TCIAP0421-25G TCIAP0421-500G TCIAP0421-100G
Picolinic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Picolinic acid
Formula: C₆H₅NO₂
Peso molecolare: 123,11 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 134…137 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006293
CAS Number: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 14,07403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f2410f3c7c2b8e4f5a03d34b2b36be8ae35f3ef&vid=6f2410f3c7c2b8e4f5a03d34b2b36be8ae35f3ef&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency