2,2-Dimethylbutyric acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 186°C Punto di fusione: –13 °C Densità: 0,9449 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00004200 CAS Number: 595-37-9 EINECS: 209-865-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |