Tributyl citrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Formula:
C₁₈H₃₂O₇ Peso molecolare: 360.45 g/mol Punto di ebollizione: 233°C Punto di fusione: –20°C Flash Pt: 206°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027217 CAS Number: 77-94-1 EINECS: 201-071-2 Merck Index: 14,01564 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |