Benzil-butil-ftalato ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₉H₂₀O₄ Punto di ebollizione: 250°C Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 213°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009440 CAS Number: 85-68-7 EINECS: 201-622-7 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |