Stampa…
Dibutil maleato ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M0009-25G M0009-500G
TCIAM0009-25GEA 16 EUR
TCIAM0009-25G TCIAM0009-500G
Dibutil maleato ≥95.0% (by GC)
Dibutil maleato
Formula: C₁₂H₂₀O₄
Punto di ebollizione: 161°C
Punto di fusione: -85°C
Densità: 0,9938 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 140°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009447
CAS Number: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&vid=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %