Stampa…

Bis(2-etilesile) ftalato ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

P0297-25G P0297-500G
TCIAP0297-25GEA 17 EUR
TCIAP0297-25G TCIAP0297-500G
Bis(2-etilesile) ftalato ≥98.0% (by GC)
Ftalato di bis(2-etilesile)
Formula: C₂₄H₃₈O₄
Punto di ebollizione: 361°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 218°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009493
CAS Number: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&vid=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR