Stampa…
Di(2-etilesil) sebacato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
S0025-25ML S0025-500ML
TCIAS0025-25MLEA 19 EUR
TCIAS0025-25ML TCIAS0025-500ML
Di(2-etilesil) sebacato ≥98.0% (by GC)
Diottile sebacato
Formula: C₂₆H₅₀O₄
Punto di ebollizione: 377°C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 222°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009497
CAS Number: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 14,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&vid=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %