Stampa…
Etile salicilato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
S0011-25ML S0011-500ML
TCIAS0011-25MLEA 16 EUR
TCIAS0011-25ML TCIAS0011-500ML
Etile salicilato ≥99.0% (by GC)
Etile salicilato
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 231°C
Punto di fusione: 1 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002215
CAS Number: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 14,03850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&vid=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %