Stampa…

Dietil-carbonato ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

C0041-25G C0041-500G
TCIAC0041-25GEA 16 EUR
TCIAC0041-25G TCIAC0041-500G
Dietil-carbonato ≥98.0% (by GC)
Dietil-carbonato
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009107
CAS Number: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&vid=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR