Stampa…
Etile oleato ≥70% (by GC)
Fornitore: TCI
O0054-25ML O0054-500ML
TCIAO0054-25MLEA 20 EUR
TCIAO0054-25ML TCIAO0054-500ML
Etile oleato ≥70% (by GC)
Etile oleato
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Punto di ebollizione: 209°C
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 181°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009579
CAS Number: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3719a336b93ed28720acf80973f3d2f4c954fdd7&vid=3719a336b93ed28720acf80973f3d2f4c954fdd7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %