Stampa…
Etile fenil acetato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P0122-25ML P0122-500ML
TCIAP0122-25MLEA 16 EUR
TCIAP0122-25ML TCIAP0122-500ML
Etile fenil acetato ≥99.0% (by GC)
Etile fenil acetato
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009178
CAS Number: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 14,03840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a62e1c2fc6ea24f42e6d2d2f28e36bb49059bbc&vid=9a62e1c2fc6ea24f42e6d2d2f28e36bb49059bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %