Stampa…
Butirrato di butile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0757-25ML B0757-500ML
TCIAB0757-25MLEA 16 EUR
TCIAB0757-25ML TCIAB0757-500ML
Butirrato di butile ≥99.0% (by GC)
Butirrato di butile
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 164°C
Punto di fusione: –91,5 °C
Densità: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009450
CAS Number: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&vid=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %