Stampa…
Ftalato di diallile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0290-25ML P0290-500ML
TCIAP0290-25MLEA 17 EUR
TCIAP0290-25ML TCIAP0290-500ML
Ftalato di diallile ≥98.0% (by GC)
Ftalato di diallile
Formula: C₁₄H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 163°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008646
CAS Number: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efd66b55dece19785e821a6f0fd0089d3ac1137&vid=3efd66b55dece19785e821a6f0fd0089d3ac1137&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %