Stampa…
Idrossiurea ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
H0310-25G H0310-5G
TCIAH0310-25GEA 52 EUR
TCIAH0310-25G TCIAH0310-5G
Idrossiurea ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Idrossiurea
Formula: CH₄N₂O₂
Peso molecolare: 76,05 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007943
CAS Number: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed517e3a1c595ebb347571735e9ecf5d85cefea&vid=5ed517e3a1c595ebb347571735e9ecf5d85cefea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %