Stampa…
Anthranilamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0262-25G A0262-500G A0262-100G
TCIAA0262-25GEA 53 EUR
TCIAA0262-25G TCIAA0262-500G TCIAA0262-100G
Anthranilamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Anthranilamide
Formula: C₇H₈N₂O
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 105…107 °C
Flash Pt: ≥ 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007981
CAS Number: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f4e3fc9de163719a16392a398c12cb63cec5d73&vid=8f4e3fc9de163719a16392a398c12cb63cec5d73&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency