Stampa…
Citraconic anhydride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione
M0365-25G M0365-500G M0365-100G
TCIAM0365-25GEA 16 EUR
TCIAM0365-25G TCIAM0365-500G TCIAM0365-100G
Citraconic anhydride ≥98.0% (by GC)
Citraconic anhydride
Formula: C₅H₄O₃
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 7…8 °C
Densità: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005522
CAS Number: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fbb1b6f3db8ef8f4dc7750915c7a57c811283f&vid=a6fbb1b6f3db8ef8f4dc7750915c7a57c811283f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %