Stampa…

Ossalil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

O0082-25G O0082-500G O0082-100G
TCIAO0082-25GEA 18 EUR
TCIAO0082-25G TCIAO0082-500G TCIAO0082-100G
Ossalil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ossalil cloruro
Formula: C₂Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 64°C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000704
CAS Number: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06914
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&vid=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR