Stampa…
Oleoyl chloride ≥80.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0053-25G O0053-250G
TCIAO0053-25GEA 34 EUR
TCIAO0053-25G TCIAO0053-250G
Oleoyl chloride ≥80.0% (by GC)
Oleoyl chloride
Formula: C₁₈H₃₃ClO
Punto di ebollizione: 378 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,9147 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 171°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134332
CAS Number: 112-77-6
EINECS: 204-005-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&vid=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %