Butirrile cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₇ClO Punto di ebollizione: 102°C Punto di fusione: –89 °C Densità: 1,0277 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 24°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000752 CAS Number: 141-75-3 EINECS: 205-498-5 UN: 2353 ADR: 3,II Merck Index: 14,01598 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | 98.0 to 102.0 % |