Stampa…

4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride

P1079-25G P1079-5G
TCIAP1079-25GEA 125 EUR
TCIAP1079-25G TCIAP1079-5G
4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Biphenylcarbonyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000692
CAS Number: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=874d4967bc236d23f4b7886cd9df77055fb967eb&vid=874d4967bc236d23f4b7886cd9df77055fb967eb&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR