Stampa…
Cloruro di benzoile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Benzoile cloruro
B0105-25ML B0105-500ML
TCIAB0105-25MLEA 18 EUR
TCIAB0105-25ML TCIAB0105-500ML
Cloruro di benzoile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro di benzoile
Formula: C₇H₅ClO
Peso molecolare: 140,57 g/mol
Punto di ebollizione: 196°C
Punto di fusione: ∼–0,6 °C
Densità: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 72°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000653
CAS Number: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&vid=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %