Acetil bromuro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
A0080-25G
A0080-500G
TCIAA0080-25GEA
16
EUR
TCIAA0080-25G
TCIAA0080-500G
Acetil bromuro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Acetil bromuro
Formula:
C₂H₃BrO Peso molecolare: 122,95 g/mol Punto di ebollizione: 77 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –96 °C Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 71 °C |
MDL Number:
MFCD00000114 CAS Number: 506-96-7 EINECS: 208-061-7 UN: 1716 ADR: 8,II Merck Index: 14,00082 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...