Stampa…
Acido deidroacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dione
D0039-25G D0039-500G
TCIAD0039-25GEA 23 EUR
TCIAD0039-25G TCIAD0039-500G
Acido deidroacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido deidroacetico
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168.15 g/mol
Punto di ebollizione: 333
Punto di fusione: 108
Flash Pt: 157
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066709
CAS Number: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 14,02865
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&vid=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency