Stampa…
Acido barbiturico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
B0003-500G B0003-25G
TCIAB0003-500GEA 85 EUR
TCIAB0003-500G TCIAB0003-25G
Acido barbiturico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido barbiturico
Formula: C₄H₄N₂O₃
Punto di ebollizione: 441 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 248°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006666
CAS Number: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 14,00963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc13d578e5c5acd7fde3aa6a862933572f51bd95&vid=bc13d578e5c5acd7fde3aa6a862933572f51bd95&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity