Ninidrina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆O₄ Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 250…258 °C Densità: 0,862 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003791 CAS Number: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Merck Index: 14,06554 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Oxime Formation) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.2 % |
suitability for amino acid analysis | to pass test |