Stampa…
Acido tiobarbiturico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
T0192-500G T0192-25G T0192-100G
TCIAT0192-500GEA 551 EUR
TCIAT0192-500G TCIAT0192-25G TCIAT0192-100G
Acido tiobarbiturico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido tiobarbiturico
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Punto di ebollizione: 419 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 245°C
Densità: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006674
CAS Number: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2aa4c59b5256ea1169b20f1dcec5715f4f7e2ba&vid=a2aa4c59b5256ea1169b20f1dcec5715f4f7e2ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency