Stampa…

2-Ethyl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 2-Ethylanthracene-9,10-dione, 2-Ethylanthraquinone

E0063-25G E0063-500G
TCIAE0063-25GEA 18 EUR
TCIAE0063-25G TCIAE0063-500G
2-Ethyl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (by GC)
2-Ethyl-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 236,27 g/mol
Punto di ebollizione: 415 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 107…110 °C
MDL Number: MFCD00001237
CAS Number: 84-51-5
EINECS: 201-535-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba3697594347a5d3c81fbc851e5f121982ca1e2&vid=aba3697594347a5d3c81fbc851e5f121982ca1e2&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR