Stampa…
9,10-Phenanthrenequinone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1136-25G P1136-250G
TCIAP1136-25GEA 53 EUR
TCIAP1136-25G TCIAP1136-250G
9,10-Phenanthrenequinone ≥98.0% (by GC)
9,10-Phenanthrenequinone
Formula: C₁₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 203…206 °C
Densità: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001163
CAS Number: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&vid=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C