9,10-Phenanthrenequinone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 203…206 °C Densità: 1,4045 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001163 CAS Number: 84-11-7 EINECS: 201-515-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,07213 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 209.0 to 213.0 deg-C |
Solubility in hot DMF | almost transparency |