Methyl-p-benzoquinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₂ Punto di ebollizione: 187 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 65…67 °C Densità: 1,08 g/cm³ (75.5 °C) |
MDL Number:
MFCD00001603 CAS Number: 553-97-9 EINECS: 209-056-2 |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 69.0 deg-C |