Stampa…
p-Benzochinone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0887-25G B0887-500G
TCIAB0887-25GEA 17 EUR
TCIAB0887-25G TCIAB0887-500G
p-Benzochinone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
p-Benzochinone
Formula: C₆H₄O₂
Punto di ebollizione: ~ 174 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 112…114 °C
Densità: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001591
CAS Number: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9339332dc344232ec6432b7cbbb7e20109eacf9a&vid=9339332dc344232ec6432b7cbbb7e20109eacf9a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C