Stampa…
Succinimide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidine-2,5-dione
S0108-25G S0108-500G
TCIAS0108-25GEA 16 EUR
TCIAS0108-25G TCIAS0108-500G
Succinimide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Succinimide
Formula: C₄H₅NO₂
Peso molecolare: 99,09 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: 121…124 °C
Densità: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005495
CAS Number: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 14,08871
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=249b7c0490d17949c68ffd63d33817be5b4174ad&vid=249b7c0490d17949c68ffd63d33817be5b4174ad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency