Stampa…
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
M1133-25G M1133-5G
TCIAM1133-25GEA 195 EUR
TCIAM1133-25G TCIAM1133-5G
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₇H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 100 - 102 °C (8 -rr)
Punto di fusione: 206…209 °C
Densità: 1,313 g/cm³ (-150.15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001587
CAS Number: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbd4d6f9e430380d0322a97f4824d5508a1bf40&vid=5bbd4d6f9e430380d0322a97f4824d5508a1bf40&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %