Acido L(+)-ascorbico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆H₈O₆ Punto di ebollizione: 553 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 192°C Densità: 1,694 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS Number: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 14,00830 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +20.5 to +21.5deg (C=10, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |