Stampa…
2,4-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0573-25G D0573-500G
TCIAD0573-25GEA 18 EUR
TCIAD0573-25G TCIAD0573-500G
2,4-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dihydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 391 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…140 °C
Densità: 0,696 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002277
CAS Number: 131-56-6
EINECS: 205-029-4
Merck Index: 14,01106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838ba15bc8da36d5393f34d684aa2dd20ed65d6c&vid=838ba15bc8da36d5393f34d684aa2dd20ed65d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C