Stampa…
2-Hydroxybenzophenone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0470-25G H0470-5G
TCIAH0470-25GEA 123 EUR
TCIAH0470-25G TCIAH0470-5G
2-Hydroxybenzophenone ≥95.0% (by GC)
2-Hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 148°C
Punto di fusione: 34…37 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002216
CAS Number: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea6c5dc86ff9c4882466538b283dc8182f909d56&vid=ea6c5dc86ff9c4882466538b283dc8182f909d56&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C