Stampa…
7-Methoxycoumarin ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M1723-25G M1723-5G
TCIAM1723-25GEA 359 EUR
TCIAM1723-25G TCIAM1723-5G
7-Methoxycoumarin ≥98.0% (by GC)
7-Methoxycoumarin
Formula: C₁₀H₈O₃
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 71 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006876
CAS Number: 531-59-9
EINECS: 208-513-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34066db862e23e8ad3e486e143e914f8fb52bf74&vid=34066db862e23e8ad3e486e143e914f8fb52bf74&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C