6-Methoxy-1-indanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M1535-25G
M1535-5G
TCIAM1535-25GEA
69
EUR
TCIAM1535-25G
TCIAM1535-5G
6-Methoxy-1-indanone ≥98.0% (by GC)
6-Methoxy-1-indanone
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 270 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 108 °C |
MDL Number:
MFCD00021232 CAS Number: 13623-25-1 |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |