Stampa…

2'-Nitroacetophenone ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone

N0110-25G N0110-5G
TCIAN0110-25GEA 60 EUR
TCIAN0110-25G TCIAN0110-5G
2'-Nitroacetophenone ≥96.0% (by GC)
2'-Nitroacetophenone
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165,15 g/mol
Punto di ebollizione: 179°C
Punto di fusione: 23 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007144
CAS Number: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e05c451c8857def91f0ae9eda72ecc2294ac9eb6&vid=e05c451c8857def91f0ae9eda72ecc2294ac9eb6&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorles to Amber powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR