Benzoyl isothiocyanate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅NOS Punto di ebollizione: 143°C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,197 g/cm³ (16 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004815 CAS Number: 532-55-8 EINECS: 208-540-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,01114 |
|
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |