Stampa…
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone ≥92.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
B1275-25G B1275-500G
TCIAB1275-25GEA 27 EUR
TCIAB1275-25G TCIAB1275-500G
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone ≥92.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone
Formula: C₂₁H₂₈N₂O
Peso molecolare: 324,47 g/mol
Punto di ebollizione: 420 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 96,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009044
CAS Number: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9906962d12f83fab01b41188eb5209a51b41c294&vid=9906962d12f83fab01b41188eb5209a51b41c294&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 92.0 %