4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
B0139-25G
B0139-500G
B0139-100G
TCIAB0139-25GEA
29
EUR
TCIAB0139-25G
TCIAB0139-500G
TCIAB0139-100G
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone
Formula:
C₂₁H₂₈N₂O Peso molecolare: 324,47 g/mol Punto di ebollizione: 420 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 96,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009044 CAS Number: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 97.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |