Stampa…
Acido 2-Ossoglutarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
K0005-25G K0005-500G K0005-100G
TCIAK0005-25GEA 21 EUR
TCIAK0005-25G TCIAK0005-500G TCIAK0005-100G
Acido 2-Ossoglutarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido 2-Ossoglutarico
Formula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004165
CAS Number: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 14,05303
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3777d5abbf08973c33da7825f35dfef3c172697&vid=a3777d5abbf08973c33da7825f35dfef3c172697&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency