Stampa…

Acido acetilsalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Acido acetossibenzoico, Aspirina®

A2262-25G A2262-500G
TCIAA2262-25GEA 16 EUR
TCIAA2262-25G TCIAA2262-500G
Acido acetilsalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido acetilsalicilico
Formula: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 138…140 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002430
CAS Number: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cc8faa34585dc16f5db6704f890dece94b219b6&vid=0cc8faa34585dc16f5db6704f890dece94b219b6&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR