o-Acetoxybenzoyl chloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₇ClO₃ Punto di ebollizione: 135°C Punto di fusione: 45…48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000663 CAS Number: 5538-51-2 EINECS: 226-899-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |