Stampa…
2-Benzoylpyridine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0304-25G B0304-500G
TCIAB0304-25GEA 19 EUR
TCIAB0304-25G TCIAB0304-500G
2-Benzoylpyridine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Benzoylpyridine
Formula: C₁₂H₉NO
Punto di ebollizione: 317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40…43 °C
Densità: 1,171 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00006300
CAS Number: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8295a0b2dce9faa8904142c0d7c5d1e10e16afe3&vid=8295a0b2dce9faa8904142c0d7c5d1e10e16afe3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency